Merck
ENAH31551D12
Enamine
4,6-dimethoxy-1H-indole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
mp
147-149
Iupac Name
4,6-dimethoxy-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-8-4-10-9(11(5-8)15-2)3-7(6-13)12-10/h3-6,12H,1-2H3
InChI Key
BURHYVFYBWIDKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733462
Melting Point
147-149
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733462