Merck
ENAH31551CC7
Enamine
3-[(4-chlorophenyl)methyl]oxolane-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.64
MDL番号:
mp
95-96
Iupac Name
3-(4-chlorobenzyl)dihydrofuran-2,5-dione
Inchi Code
1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)5-8-6-10(13)15-11(8)14/h1-4,8H,5-6H2
InChI Key
CVKJJLKYLJDWDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733136
Melting Point
95-96
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733136
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)