Merck
ENAH31551BEA
Enamine
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
mp
141-142
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-8-2-3-11-7(6-12)5-10-9(11)4-8/h2-6H,1H3
InChI Key
DEMNJFUBUDMCDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731976
Melting Point
141-142
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731976
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)