Merck
ENAH31551B55
Enamine
1,2,5-trifluoro-4-methoxy-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.11
MDL番号:
Iupac Name
1,2,5-trifluoro-4-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c1-14-7-4(9)2-3(8)5(10)6(7)11(12)13/h2H,1H3
InChI Key
LCUUUMROSPVHQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731061
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731061
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)