Merck
ENAH31551B3F
Enamine
2,6-difluoro-3-sulfobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.17
MDL番号:
Iupac Name
2,6-difluoro-3-sulfobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4F2O5S/c8-3-1-2-4(15(12,13)14)6(9)5(3)7(10)11/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13,14)
InChI Key
LMHTUBNRNFKQHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730766
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730766