Merck
ENAH31551AAE
Enamine
4-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]butanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
Iupac Name
4-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]butanenitrile
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c12-7-1-2-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,13H,1-2,8-9H2
InChI Key
WAEZZCAFZLZKKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503944
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503944
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)