Merck
ENAH31551A3C
Enamine
3-cyanocyclobutane-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.17
MDL番号:
Iupac Name
3-cyanocyclobutane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H6FNO2S/c6-10(8,9)5-1-4(2-5)3-7/h4-5H,1-2H2
InChI Key
HJXNVZXEHMYEGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732929
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732929
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)