Merck
ENAH31551A19
Enamine
4-bromo-5-tert-butyl-1,3-oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.07
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-(tert-butyl)oxazole
Inchi Code
1S/C7H10BrNO/c1-7(2,3)5-6(8)9-4-10-5/h4H,1-3H3
InChI Key
CUVVDPJMHGGAHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729982
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729982