Iupac Name
tert-butyl 2-mercapto-3-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2S/c1-6(2)7(12)8(10)11-9(3,4)5/h6-7,12H,1-5H3
InChI Key
NCFZZMIOZXLPNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6365242
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6365242
最新バージョンのいずれかを選択してください: