Merck
ENAH3155193B
Enamine
2-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.01
MDL番号:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2/c7-3-4-5(6(8,9)10)12-2-1-11-4/h1-2H,3H2
InChI Key
PDJAQWQRBJDVNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6186280
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6186280
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)