Merck
ENAH3155184D
Enamine
3-ethyl-3-methylazetidine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
3-ethyl-3-methylazetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-3-7(2)4-9(5-7)6(8)10/h3-5H2,1-2H3,(H2,8,10)
InChI Key
WGVSBLXJMHDRFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2987643
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2987643
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)