Merck
ENAH31551840
Enamine
cyclohept-1-ene-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.18
MDL番号:
Iupac Name
1-cycloheptene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H12O/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h5,7H,1-4,6H2
InChI Key
XFXBZUGAKSVCJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2973891
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2973891
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)