Merck
ENAH31551808
Enamine
6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.16
MDL番号:
Iupac Name
6-(1H-pyrazol-1-yl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N4O2/c13-8(14)6-4-9-5-7(11-6)12-3-1-2-10-12/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
MCOVOCYBHMGVDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2666483
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2666483