Merck
ENAH31551744
Enamine
4-chloro-6-(3,4-dimethylpiperazin-1-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.71
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-(3,4-dimethyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H15ClN4/c1-8-6-15(4-3-14(8)2)10-5-9(11)12-7-13-10/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3
InChI Key
POUAVIFXBYKVTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)