Merck
ENAH30522F4D
Enamine
5-(chloromethyl)thiophene-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.62
MDL番号:
Iupac Name
5-(chloromethyl)-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClNS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2H,3H2
InChI Key
BLQFBMALAUWUSY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1982868