Merck
ENAH30506D58
Enamine
3-(5-nitrothiophen-2-yl)prop-2-enal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.19
Iupac Name
(E)-3-(5-nitrothiophen-2-yl)acrylaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5NO3S/c9-5-1-2-6-3-4-7(12-6)8(10)11/h1-5H/b2-1+
InChI Key
JBJYXDKXVDRMNZ-OWOJBTEDSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1866905