Merck
ENAH305023B7
Enamine
1-(4-methylthiophen-2-yl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methylthiophen-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H10OS/c1-6-3-8(10-5-6)4-7(2)9/h3,5H,4H2,1-2H3
InChI Key
LHIZNKQXECSHOQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847798