Merck
ENAH305020DA
Enamine
3-(2,5-dimethoxyphenyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.27
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,5-dimethoxyphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-14-10-3-4-12(15-2)11(7-10)9-5-6-13-8-9/h3-4,7,9,13H,5-6,8H2,1-2H3
InChI Key
CFXGZDPEXFOZFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847053