Merck
ENAH304DCF5F
Enamine
2-(1-benzothiophen-3-yl)oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-benzothien-3-yl)oxirane
Inchi Code
1S/C10H8OS/c1-2-4-10-7(3-1)8(6-12-10)9-5-11-9/h1-4,6,9H,5H2
InChI Key
IBEHOBLMFNEOIC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251093