Merck
ENAH30497B05
Enamine
[3-methyl-1-(4-nitrobenzenesulfonyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.35
Iupac Name
(3-methyl-1-((4-nitrophenyl)sulfonyl)pyrrolidin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17N3O4S/c1-12(8-13)6-7-14(9-12)20(18,19)11-4-2-10(3-5-11)15(16)17/h2-5H,6-9,13H2,1H3
InChI Key
XQPIVCKBPBZSTK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167364