Merck
ENAH3046718F
Enamine
(2-phenylcyclopropyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
Iupac Name
(2-phenylcyclopropyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-7-9-6-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
InChI Key
ATTLDOZXPZCOGK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74338