Merck
ENAH3045C72C
Enamine
2,2,5,5-tetramethyl-N-(2-methylpropyl)oxolan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.34
MDL番号:
Iupac Name
N-isobutyl-2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C12H25NO/c1-9(2)8-13-10-7-11(3,4)14-12(10,5)6/h9-10,13H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
OPFYOBZJYLGROJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-162715