Merck
ENAH303684EB
Enamine
thieno[3,2-c]pyridine-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.2
MDL番号:
Iupac Name
thieno[3,2-c]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2S/c10-8(11)6-4-9-3-5-1-2-12-7(5)6/h1-4H,(H,10,11)
InChI Key
NFBJYOHDNFMBHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692223
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)