Merck
ENAH303684C9
Enamine
2-(3-bromo-5-methoxyphenyl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-bromo-5-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-5-7(2-3-11)4-8(10)6-9/h4-6H,2-3,11H2,1H3
InChI Key
SVHXNUJVCRLXGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425578
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425578
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)