Merck
ENAH303684C7
Enamine
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-9(14)7-12(13)5-4-6-12/h4-8H2,1-3H3
InChI Key
WDRGRDGIYUVEEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387132
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387132