Merck
ENAH3036838C
Enamine
1-methanesulfinyl-3,3-dimethylbutan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.28
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(methylsulfinyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NOS/c1-7(2,3)6(8)5-10(4)9/h6H,5,8H2,1-4H3
InChI Key
KLNZHYNJMRFGCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250902
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250902