Merck
ENAH30368387
Enamine
3-(methylsulfanyl)cyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C6H10OS/c1-8-6-3-2-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3
InChI Key
HNXDUCKJAPPFNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250603
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250603
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)