Merck
ENAH303682FF
Enamine
4-bromo-1-(cyclobutylmethyl)-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-(cyclobutylmethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c9-8-4-10-11(6-8)5-7-2-1-3-7/h4,6-7H,1-3,5H2
InChI Key
MEGSJLMAKZPTTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223344
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223344