Merck
ENAH30368266
Enamine
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)8(9)4-7(3,5-8)10-6;/h4-5,9H2,1-3H3;1H
InChI Key
XKIRDQKEEORMID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730773
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730773
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)