Merck
ENAH30368227
Enamine
cyclohexyl(3-methoxyphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.33
MDL番号:
Iupac Name
cyclohexyl(3-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-16-13-9-5-8-12(10-13)14(15)11-6-3-2-4-7-11/h5,8-11,14H,2-4,6-7,15H2,1H3
InChI Key
MJDVLXWUVJECOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730356
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730356
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)