Merck
ENAH30368212
Enamine
(2-methylidenecyclopropyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.59
MDL番号:
Iupac Name
(2-methylenecyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-4-2-5(4)3-6;/h5H,1-3,6H2;1H
InChI Key
FLIMDMHGNAOOFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730273
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730273