Merck
ENAH303681B9
Enamine
6-(prop-2-en-1-yl)-1lambda6,2-thiazinane-1,1-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.25
MDL番号:
Iupac Name
6-allyl-1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13NO2S/c1-2-4-7-5-3-6-8-11(7,9)10/h2,7-8H,1,3-6H2
InChI Key
IGZHJYHXYDKAHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526662
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526662
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)