Merck
ENAH3036819A
Enamine
methyl (1r,3r)-3-(3-formyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclobutane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl (1r,3r)-3-(3-formyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c1-15-10(14)7-4-9(5-7)12-3-2-8(6-13)11-12/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t7-,9-
InChI Key
UWDBGLQTVBTWCT-XWEPSHTISA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729475
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729475