Merck
ENAH303618A9
Enamine
tert-butyl 4-formyl-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8-5-9(7-13)6-12(8)10(14)15-11(2,3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
JGJBPKGWOWFJFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513003
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513003