Merck
ENAH30361871
Enamine
1-cyclopropylprop-2-en-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.62
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropylprop-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-2-6(7)5-3-4-5;/h2,5-6H,1,3-4,7H2;1H
InChI Key
XQIQMQRQKQWQSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512719
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)