Merck
ENAH303612CC
Enamine
4-bromo-5-(difluoromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.04
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-(difluoromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7BrF2N2/c1-3-4(7)5(6(8)9)11(2)10-3/h6H,1-2H3
InChI Key
QFEUGKWECWFOHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6511067
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6511067