Merck
ENAH3035EDC3
Enamine
2-{3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl}acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.76
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO2.ClH/c14-11(15)9-10-1-3-12(4-2-10)5-7-13-8-6-12;/h10,13H,1-9H2,(H,14,15);1H
InChI Key
BDAAFCZIZKHVDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505100
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505100
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)