Merck
ENAH3035ED7E
Enamine
3-(2,2-difluoroethyl)morpholine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.62
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,2-difluoroethyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)3-5-4-10-2-1-9-5;/h5-6,9H,1-4H2;1H
InChI Key
QPSHHFDQQDQHIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505094
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505094