Merck
ENAH3035ED41
Enamine
methyl(pent-4-yn-2-yl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.62
MDL番号:
Iupac Name
N-methylpent-4-yn-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-4-5-6(2)7-3;/h1,6-7H,5H2,2-3H3;1H
InChI Key
RUOKXSXOMWUBOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504964
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504964