Merck
ENAH3035EC2F
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.48
MDL番号:
mp
163-164
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-5(9)2-4(7)6(8)10-3/h2H,9H2,1H3
InChI Key
FHDMIBLCBCOCNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Melting Point
163-164
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)