Merck
ENAH3035E776
Enamine
8-chloro-3-methoxy-1,7-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.62
MDL番号:
Iupac Name
8-chloro-3-methoxy-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-13-7-4-6-2-3-11-9(10)8(6)12-5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
XZYMYAWZLXRXCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498354
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)