Merck
ENAH3035E6D3
Enamine
3-bromo-2-chloro-6-(difluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.45
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClF2N/c7-3-1-2-4(6(9)10)11-5(3)8/h1-2,6H
InChI Key
BLLVLEFBHDUOQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497532
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497532