Merck
ENAH3035E656
Enamine
N,N-dibutyl-4-ethynylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.37
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dibutyl-4-ethynylaniline
Inchi Code
1S/C16H23N/c1-4-7-13-17(14-8-5-2)16-11-9-15(6-3)10-12-16/h3,9-12H,4-5,7-8,13-14H2,1-2H3
InChI Key
GYEJUFWGFHPFAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497044
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497044
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)