Merck
ENAH3035E5FC
Enamine
tert-butyl 3-methyl-4-oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-methyl-4-oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-11-9-16(12(17)19-13(2,3)4)14(10-18-11)5-7-15-8-6-14/h11,15H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
FUFOJQQYDXGWNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496764
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496764
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)