Merck
ENAH3035E59D
Enamine
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.68
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-7-4-5-9(12)10-8(7)3-2-6-11-10;/h4-5,11-12H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI Key
ODZJVDQAOIXFQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496369
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496369