Merck
ENAH3035E598
Enamine
N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]guanidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.63
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3N3O.ClH/c9-8(10,11)15-6-3-1-5(2-4-6)14-7(12)13;/h1-4H,(H4,12,13,14);1H
InChI Key
VVMPRQUZPCWSEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496364
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496364