Merck
ENAH3035E588
Enamine
potassium [2-(difluoromethyl)-1,3-thiazol-4-yl]trifluoroboranuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
241.03
MDL番号:
Iupac Name
potassium (2-(difluoromethyl)thiazol-4-yl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C4H2BF5NS.K/c6-3(7)4-11-2(1-12-4)5(8,9)10;/h1,3H;/q-1;+1
InChI Key
FPHMNHINBZYUDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496294
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496294