Merck
ENAH3035E57C
Enamine
1-methanesulfonyl-1H-1,3-benzodiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.23
MDL番号:
mp
153-154
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-13(11,12)10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3
InChI Key
XWGLWTLUQQRMOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496198
Melting Point
153-154
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496198
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)