Merck
ENAH3035E546
Enamine
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
mp
142-144
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinamine
Inchi Code
1S/C14H16N2/c1-9-5-4-7-11-13(15)10-6-2-3-8-12(10)16-14(9)11/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3,(H2,15,16)
InChI Key
GODLIFKIXOXQIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495909
Melting Point
142-144