Merck
ENAH3035E467
Enamine
5,5-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.6
MDL番号:
Iupac Name
5,5-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2N.ClH/c7-6(8)2-5-1-4(6)3-9-5;/h4-5,9H,1-3H2;1H
InChI Key
QMDZLCXWXXBOKU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495368
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495368